material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66328
용량
1200 mL
상부 O.D. × 높이
180 mm × 110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객