주요 문서
Z247510
Coors porcelain pestle
for Z247472
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66317
페스틀 길이
157 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
애플리케이션
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)