material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66332
페스틀 길이
280 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
애플리케이션
The Coors™ porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객