주요 문서
Z247499
Coors porcelain mortar
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66322
O.D. × H
120 mm × 88 mm
용량
420 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.