조인트
joint: ST/NS24/40
전체 높이
300 mm
일반 설명
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객