주요 문서
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
동의어(들):
vacuum tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
설명
heavy wall
포장
pkg of 10 feet
튜빙 I.D. × O.D.
1/4 in. × 1 in.
벽 크기
3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)