주요 문서
Z258733
Sigma-Aldrich
Ace vacuum-sublimation apparatus
Repl. CAPFE O-ring for Z258717
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Ace Glass 7855881
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Ace vacuum-sublimation apparatus features a greaseless O-ring sealed flange with a quick-release clamp. The top flange is ground flat, bottom mating flange has a groove for a CAPFE (fluororesin encapsulated silicone) O-ring. The complete apparatus includes an outer body, inner top, CAPFE O-ring, and quick-release clamp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)