일반 설명
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객