특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KNF
파라미터
≤6 torr vacuum
34 L/min pumping speed
길이 × 너비 × 높이
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
중량
27 lb (12.3 kg)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
특징 및 장점
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
법적 정보
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.