material
colorless tube
glass tube
screw top neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
External thread
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass D104154
용량
8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.