특징
Holds 3 x flasks
제조업체/상표
Ace Glass 9594-16
Ace Glass 959416
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Will fit 3 and 5 mL thin-walled vials and 5, 10, and 25 mL round-bottom flasks. Three bowl shaped recesses, one 20 mm straight-through hole, one deep bowl-shaped hole, and one hole for a thermometer. 31/2 in. square × 3/4 in. thick.
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.