기술
IR spectroscopy: suitable
일반 설명
An inexpensive KBr pellet press to form a 10mm diam. pellet. The Econo-Press includes two bolts and one barrel. Spectra can be obtained with the pellet in the press or the pellet can be placed into an Econo-Card for analysis and storage. The kit contains the Econo-Press, 10 Econo-Cards, and the Econo-Mount holder.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.