기술
IR spectroscopy: suitable
직경
13 mm
일반 설명
- For producing 13mm diameter KBr pellets. Use in conjunction with a 12 ton lab press and a vacuum pump, capable of reducing pressure to 2mm, to reduce moisture in the sample. Heavy paper inserts in a variety of smaller apertures are available separately for making micropellets with the 13mm die set and also provide a useful frame for mounting and storing the pellets.
- Hardened stainless steel piston and lower section
- Black anodized aluminum body
- Optically polished anvils
- Viton® seals
- Evacuable via 1/4in. O.D. hose connection
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.