특징
no. of holes 5
제조업체/상표
Coorstek 60446
구멍 직경
30 mm
플레이트 직경
142 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical porcelain has an average coefficient of expansion from 20°C to 200°C is 3.56 x 10-6, gradually increasing to 4.69 x 10-6 at 1000°C. To prevent thermal stress cracks on porcelain ware it is strongly recommended a heating/cooling rate not to exceed 200°C/hour. The desiccator plate holes hold crucibles, bottles, or vials, and has a glazed top surface, with feet 16 mm H, for stability.
Refractory Qualities
Fusion point: 1670°C
Softening point: 1400°C
Limit of use, unglazed: 1400°C
Limit of use, glazed: 1150°C
Limit of use, evacuated: 1300°C
Refractory Qualities
Fusion point: 1670°C
Softening point: 1400°C
Limit of use, unglazed: 1400°C
Limit of use, glazed: 1150°C
Limit of use, evacuated: 1300°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.