주요 문서
Z284254
Sigma-Aldrich
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1/2 in. × 3/8 in.
동의어(들):
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
cylindrical
round glass coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37101-0012
길이
12.7 mm
직경
9.5 mm
크기
1/2 in. × 3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
  • Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
  • The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
  • Autoclavable.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)