주요 문서
Z301108
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
XA31
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom14/23
제조업체/상표
Quickfit XA 31
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)