material
foil (slip-resistant)
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3120600
적합성
suitable for
일반 설명
Note: For smooth movement for cell cultures, nutrient media in Petri dishes, culture bottles and vessels with a low center of gravity; with integrated slip-resistant foil (PP).
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.