material
epoxy-coated (steel)
설명
for tube diam. 29 mm
특징
Holds 1 x 50 mL tube
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18794-0003
일반 설명
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
- Autoclavable
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.