주요 문서
SC50FL025
Millipore
Steriflip Funnel Attachment, non-sterile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
동의어(들):
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
Steriflip®
포장
pack of 25 ea
파라미터
45 °C max. temp.
기술
sterile filtration: suitable
깔대기 용량
50 mL
피팅
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
배송 상태
ambient
애플리케이션
For Research use only.
원리
Vacuum
물리적 형태
Color Code: Natural
법적 정보
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13