문서
Z405558
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
J. Young
사이드암 O.D.
7 mm
스톱콕 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr