주요 문서
22114
Fine Metering Valve
brass, 1/8 in. angle arms
동의어(들):
Swagelok® SS2-A,BRASS METERING VALVE 1/8A EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
brass
설명
fine adjustment
피팅
1/8 in. angle arms
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
애플리케이션
Fine metering valve may be used on the exit of a flow system, which is basically used for the conductance measurements of decyl-, dodecyl-, tetradecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromide in water at 25, 60, 95, 130, and 160°C, primarily done in order to determine their critical micelle concentrations (CMCs).
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)