주요 문서
Z413356
Sigma-Aldrich
Aldrich® Hempel column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 38 mm × 19 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS24/40
O.D. × I.D.
38 mm × 19 mm
유효 길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)