material
PTFE
포장
pkg of 1 ea
피팅
thread for 45 mm
일반 설명
Cap has 3 holes with 1/4-28 threads at the top for use with 1/8 in. O.D. tubing. No need to precut tubing to reach the reservoir bottom, just a quick quarter turn of the lock nut (from outside the reservoir) allows positioning of PTFE tubing at any depth. Thread size: 45 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.