주요 문서
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
공극 크기:
45—90 μm
필터 직경:
18 in.
material:
high-density polyethylene
제조업체/상표:
Bel-Art H91462-4345
material
high-density polyethylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91462-4345
필터 직경
18 in.
색상
none
공극 크기
45—90 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)