Key Documents
Z422282
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with glass stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
VB.02
조인트
male joint SJ35/20
부피 측정 범위
500 mL (dry ice reservoir)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG