Key Documents
Z171735
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 450 mm, reservoir capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
전체 높이
450 mm
저장장치 용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC