주요 문서
Z503495
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 36 cm × 28 cm × 9 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H16766-0000
바스켓 길이 × 너비 × 높이
36 cm × 28 cm × 9 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)