주요 문서
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.12
material
aluminum
silver
특징
holds Test tubes, lab consumables
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20341B
basket L × width × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
특징 및 장점
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)