문서
Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8085-58
너비 × 길이
54 mm × 200 mm