주요 문서
Z512400
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
무균
non-sterile
특징
fits flask 5 L
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D. × O.D.
120 mm × 170 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)