Key Documents
Z512419
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 150 mm × 210 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
무균
non-sterile
특징
fits flask 12 L
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D. × O.D.
150 mm × 210 mm