주요 문서
Z513539
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas regulator
brass body
동의어(들):
Small Gas Regulator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
brass body
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)