Merck
모든 사진(6)
주요 문서
Z146714
Sigma-Aldrich
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 170
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
stainless steel diaphragm
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA 인렛 크기
170
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Single-stage
  • Inlet: CGA 170
  • Outlet: male 1/4 NPTF
  • Max. inlet pressure: 3,000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • Compact chrome-plated brass body
  • Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
  • Order spare PTFE sealing washers separately
기타 정보
product is not intended for medical use
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)