주요 문서
513010
Miniature Regulator with Gauge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
일반 설명
Reliable pressure regulation to 1 psig (0.07 kg/cm2), indicated on a 0-60 psi (4.2 kg/cm2) gauge. Easily connects to SCOTTY 14 cylinders with the 1/8-inch NPT connector provided. You can also attach the syringe adapter (Cat. No. 609010) to the regulator for low pressure sample removal. Aluminum body with acetyl resin bonnet. Maximum inlet pressure: 400 psi (28.1 kg/cm2).
주의사항
Cannot be used with Oxygen
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1