주요 문서
Z516546
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
O.D.
38 mm
컨덴서 길이
300 mm
침적 깊이
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)