material
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
조인트
side Joints: ST/NS24/40 (2)
joint: ST/NS34/45
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC