주요 문서
Z561045
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
조인트
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)