material
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
조인트
joint: ST/NS29/32
특징
graduations: no
길이
125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Desiccant area- 35 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.