주요 문서
Z543241
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
동의어(들):
71900-5, Kimble Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
white
포장
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
제조업체/상표
Kimble® 71900-5
측정 범위
accuracy: ±1.0%
용량
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)