주요 문서
P1674
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 3 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
glass
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Drummond Scientific 1-000-0030
volume measuring range
accuracy: 1%
길이
32 mm
용량
3 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
포장
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
법적 정보
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)