주요 문서
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
1.58 mm × 3.18 mm
길이
10 m
벽 크기
0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)