주요 문서
Z116645
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas-condensing bottle
with Luer lock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
cap (Luer lock)
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With stopcock, graduated, holds 150 mL of liquefied gas.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)