주요 문서
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Ace Glass 943525
O.D. × L
7 mm × 135 mm
공극 크기
4-8 μm porosity (E)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)