주요 문서
Z408743
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 25-50 μm (C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Ace Glass 720206
O.D. × L
10 mm × 150 mm
공극 크기
25-50 μm porosity (C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1