주요 문서
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
polyethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
polyethylene
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13691-0000
일반 설명
Linear bell-mouthed fitting has sealed-in PE disc, 70 μm porosity, at large end; 30.5 cm (12 in.) L × 6.35 mm (1/4 in.) I.D. Tube is fitted to the other end, 2.54 cm bell (1 in.) O.D.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)