주요 문서
Z653802
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 0
동의어(들):
3830/00M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass tube
colorless tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
제조업체/상표
SciLabware 3830/00M
재고 정보
available only in EU
전체 길이
300 mm
팀블 O.D.
15 mm
튜브 직경
8 mm
8 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)