주요 문서
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
특징
fits flask 500 ‑ 2000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 720403
O.D. × L
7 mm × 250 mm
공극 크기
145-174 μm porosity (A)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fit #7 Ace-Thred
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)