포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
4.35 mm × 6.35 mm
길이
10 m
벽 크기
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.