제조업체/상표
Büchi 047291
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The simplest way to maintain vacuum control is through this cost-effective needle valve. Air is drawn in through a fine regulation valve and the resulting vacuum is set. A manometer displays the pressure. A Woulff bottle is recommended with this valve so that it can be a buffer vessel and condensate trap.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.