주요 문서
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
동의어(들):
Vacuum Pump Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105101
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Büchi 47160
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)